Learn More
Acide L-lactique, multiofficinal, J.T.Baker™
sur devis - 2550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.078 |
Clé InChI | JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac |
CID PubChem | 107689 |
ChEBI | CHEBI:422 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque |
SMILES | CC(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15517794
|
Avantor J.T.Baker
0200-01 |
500ml | Flacon en verre ambré à col étroit |
sur devis
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15527794
|
Avantor J.T.Baker
0200-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
890.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15537794
|
Avantor J.T.Baker
0200-07 |
19 L | Seau en PE |
2550.00€
19L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
79-33-4 | |
90.078 | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac | |
CHEBI:422 | |
CC(C(=O)O)O |
C3H6O3 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
107689 | |
Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque |
Spécification
L-Lactic Acid | |
C3H6O3 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque | |
107689 | |
90.08 | |
112,00°C |
79-33-4 | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac | |
CC(C(=O)O)O | |
90.078 | |
CHEBI:422 | |
Multiofficinal | |
1 L = 1,20 kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.