Learn More
Acide L-lactique, multiofficinal, J.T.Baker™
Code produit. 15527794
Click to view available options
Quantité:
500ml
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic Acid
Poids de la formule 90.08
Qualité Multiofficinal
Quantité 4 L
Point d’éclair 112,00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,20 kg
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.