Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.20€ - 548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39741-62-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19ClN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.71 |
Numéro MDL | MFCD00039081 |
Clé InChI | ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride |
CID PubChem | 15602445 |
SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63868.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15440809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63868.03 |
1 g |
139.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63868.06 |
5 g |
548.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif dans la synthèse des conjugués rhénium-glutamine. Il est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Solubilité
0,3 gramme soluble dans 2 ml de solution aqueuse transparente.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
Identifiants chimiques
39741-62-3 | |
238.71 | |
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N | |
15602445 |
C9H19ClN2O3 | |
MFCD00039081 | |
h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride | |
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O |
Spécification
L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride | |
Blanc | |
MFCD00039081 | |
Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. | |
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O | |
238.71 | |
238.71 | |
Poudre |
39741-62-3 | |
C9H19ClN2O3 | |
h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride | |
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N | |
tert-butyl 2-amino-4-carbamoyl-acide butanoïque-chlorhydrate | |
15602445 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only