Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498556
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse des conjugués rhénium-glutamine. Il est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Solubilité
0,3 gramme soluble dans 2 ml de solution aqueuse transparente.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39741-62-3
Formule moléculaire C9H19ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.71
Numéro MDL MFCD00039081
Clé InChI ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride
CID PubChem 15602445
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution.
Nom IUPAC tert-butyl 2-amino-4-carbamoyl-acide butanoïque-chlorhydrate
Poids de la formule 238.71
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 250 mg
Forme physique Poudre