Learn More
L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Impliquée dans de nombreux processus métaboliques, elle régule l’équilibre acide-base dans le rein. Il s’agit d’un acide aminé important pour l’incorporation des ions d’ammoniac dans les biomolécules. Il s’agit d’une composante essentielle des milieux de culture qui sert de source d’énergie majeure pour les cellules en culture.
40.00€ - 336.68€
Identifiants chimiques
CAS | 56-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.15 |
Numéro MDL | MFCD00008044 |
Clé InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
Synonyme | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
CID PubChem | 5961 |
ChEBI | CHEBI:18050 |
SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14201.18 |
50 g |
40.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14201.30 |
250 g |
109.55€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14201.0B |
1000 g |
336.68€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L-Glutamine is involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. As a component in oral supplementation, it is useful for patients who have advanced stages of cancer to reverse cachexia (i.e. muscle wasting). It is also used for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), a urinary condition called cystinuria, sickle cell anemia and for alcohol withdrawal support. It finds applications in patients with HIV (AIDS) to prevent weight loss.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa L-glutamine est impliquée dans de nombreux processus métaboliques et régule l’équilibre acide-base dans le rein. Il s’agit d’un acide aminé important pour l’incorporation des ions d’ammoniac dans les biomolécules. Il s’agit d’une composante essentielle des milieux de culture qui sert de source d’énergie majeure pour les cellules en culture. En tant que composant de la supplémentation orale, il est utile pour les patients souffrant d’un cancer à un stade avancé pour inverser la cachexie (c’est-à-dire la perte musculaire). Il est également utilisé pour les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA), les troubles urinaires appelés cystinurie, la drépanocytose et pour le soutien du sevrage de l’alcool. Il est également utilisé chez les patients atteints du VIH (SIDA) pour prévenir la perte de poids.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans le méthanol, l’éther, le benzène, l’acétone, l’acétate d’éthyle et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
56-85-9 | |
146.15 | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
5961 | |
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
C5H10N2O3 | |
MFCD00008044 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
CHEBI:18050 |
Spécification
L-Glutamine | |
56-85-9 | |
C5H10N2O3 | |
1723797 | |
Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform. | |
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O | |
146.15 | |
CHEBI:18050 |
185°C (decomposition) | |
99% | |
MFCD00008044 | |
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid | |
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N | |
(2S)-2-amino-4-carbamoyl acide butanoïque | |
5961 | |
146.15 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280g-P280i-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H320-H335-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 200-292-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MA2275100
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only