Learn More
L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11472277
L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472277
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11472277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14201.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Impliquée dans de nombreux processus métaboliques, elle régule l’équilibre acide-base dans le rein. Il s’agit d’un acide aminé important pour l’incorporation des ions d’ammoniac dans les biomolécules. Il s’agit d’une composante essentielle des milieux de culture qui sert de source d’énergie majeure pour les cellules en culture.
L-Glutamine is involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. As a component in oral supplementation, it is useful for patients who have advanced stages of cancer to reverse cachexia (i.e. muscle wasting). It is also used for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), a urinary condition called cystinuria, sickle cell anemia and for alcohol withdrawal support. It finds applications in patients with HIV (AIDS) to prevent weight loss.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-glutamine est impliquée dans de nombreux processus métaboliques et régule l’équilibre acide-base dans le rein. Il s’agit d’un acide aminé important pour l’incorporation des ions d’ammoniac dans les biomolécules. Il s’agit d’une composante essentielle des milieux de culture qui sert de source d’énergie majeure pour les cellules en culture. En tant que composant de la supplémentation orale, il est utile pour les patients souffrant d’un cancer à un stade avancé pour inverser la cachexie (c’est-à-dire la perte musculaire). Il est également utilisé pour les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA), les troubles urinaires appelés cystinurie, la drépanocytose et pour le soutien du sevrage de l’alcool. Il est également utilisé chez les patients atteints du VIH (SIDA) pour prévenir la perte de poids.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans le méthanol, l’éther, le benzène, l’acétone, l’acétate d’éthyle et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Point de fusion 185°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 1723797
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform.
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
Quantité 1000 g
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Nom du produit
L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >