Learn More
Sel monosodique monohydraté d’acide L-glutamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.33€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 6106-04-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10NNaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.13 |
Numéro MDL | MFCD00150138 |
Clé InChI | GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M |
Synonyme | monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture |
CID PubChem | 87090819 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-aminopentanédioïque ;sodium ;hydrate |
SMILES | C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419743
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12919.30 |
250 g |
25.33€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409743
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12919.0B |
1000 g |
61.71€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429743
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12919.0I |
5000 g |
217.08€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. Also used to intensify flavors of foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel monosodique monohydraté de l’acide L-glutamique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques et l’agrochimie. Également utilisé pour intensifier les saveurs des aliments.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts
Identifiants chimiques
6106-04-3 | |
187.13 | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M | |
87090819 | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na] |
C5H10NNaO5 | |
MFCD00150138 | |
monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture | |
Acide (2S)-2-aminopentanédioïque ;sodium ;hydrate |
Spécification
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate | |
6106-04-3 | |
MFCD00150138 | |
monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M | |
Acide (2S)-2-aminopentanédioïque ;sodium ;hydrate | |
87090819 | |
≥98% |
228°C (decomposition) | |
C5H10NNaO5 | |
4164348 | |
Soluble in water. | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na] | |
187.13 | |
187.14 (169.12 Anhydrous) | |
+22° (c=1 in 6N HCl) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-538-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MA1578000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only