Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-arginine, 98 %
Le monochlorhydrate de L-arginine (chlorhydrate de L-arginine ou HCl d’arginine, numéro CAS 1119-34-2) est le sel de l’arginine d’acide aminé essentielle.
37.50€ - 506.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1119-34-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClN4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.662 |
Numéro MDL | MFCD00064550 |
Clé InChI | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
Synonyme | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
CID PubChem | 66250 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11457766
|
Thermo Scientific Chemicals
A14730.22 |
100 g |
37.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467766
|
Thermo Scientific Chemicals
A14730.36 |
500 g |
132.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477766
|
Thermo Scientific Chemicals
A14730.0E |
2500 g |
506.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L-Arginine monohydrochloride is a precursor of nitric oxide synthesis that induces vasodilation, there by relaxing blood vessels. It is an important intermediate in the urea cycle and involved in the detoxification of nitrogenous wastes. It is commonly used in cell culture media and drug development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool chaud.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1119-34-2 | |
210.662 | |
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N | |
66250 | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
C6H15ClN4O2 | |
MFCD00064550 | |
l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y | |
acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate |
Spécification
L-Arginine monohydrochloride | |
1119-34-2 | |
MFCD00064550 | |
14,780 | |
Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol. | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl | |
210.662 | |
210.67 | |
1.42 | |
Hygroscopic |
216°C (decomposition) | |
C6H15ClN4O2 | |
3631658 | |
l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y | |
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N | |
acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate | |
66250 | |
≥98% | |
+22° (c=5 in 5N HCl) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-275-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CF1995500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only