Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-arginine, 98 %
Code produit. 11477766
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Le monochlorhydrate de L-arginine (chlorhydrate de L-arginine ou HCl d’arginine, numéro CAS 1119-34-2) est le sel de l’arginine d’acide aminé essentielle.
L-Arginine monohydrochloride is a precursor of nitric oxide synthesis that induces vasodilation, there by relaxing blood vessels. It is an important intermediate in the urea cycle and involved in the detoxification of nitrogenous wastes. It is commonly used in cell culture media and drug development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool chaud.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Numéro MDL MFCD00064550
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
CID PubChem 66250
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine monohydrochloride
Point de fusion 216°C (decomposition)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol.
Poids de la formule 210.67
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 1.42
Quantité 2500 g
Rotation optique +22° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilité Hygroscopic