Learn More
DWK Life Sciences Disque en polyéthylène Kimble™ Kontes™ Disposaflex™
Pour les colonnes de chromatographie Disposaflex
63.70€ - 78.05€
Spécification
À utiliser avec | Colonne de chromatographie Disposaflex |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10749175
|
DWK Life Sciences
420162-0020 |
Disque ; 20 μm |
78.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11608228
|
DWK Life Sciences
420162-0000 |
Disque 30 à 50 μm |
63.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vendu en 100/boîte.
Spécification
Colonne de chromatographie Disposaflex | |
Polyéthylène |