Learn More
DWK Life Sciences Disque en polyéthylène Kimble™ Kontes™ Disposaflex™
Pour les colonnes de chromatographie Disposaflex
Marque: DWK Life Sciences 420162-0000
60.52 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vendu en 100/boîte.
Spécification
Disque 30 à 50 μm | |
Colonne de chromatographie Disposaflex | |
Polyéthylène |