Learn More
Acide kojique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.50€ - 456.00€
Identifiants chimiques
CAS | 501-30-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
Numéro MDL | MFCD00006580 |
Clé InChI | BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 |
CID PubChem | 3840 |
ChEBI | CHEBI:43572 |
Nom IUPAC | 5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one |
SMILES | OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10760.06 |
5 g |
43.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10760.14 |
25 g |
147.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10760.22 |
100 g |
456.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Kojic acid may be used on cut fruits to prevent oxidative browning, in seafood to preserve pink and red colors and in cosmetics to lighten skin. It is used to treat skin diseases like melasma as it has antibacterial and antifungal properties. It is used as a chelation agent that inhibits melanin production and also as a tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau, l’acétone (librement soluble), l’éthanol (librement soluble), le méthanol, le DMSO, l’acétate d’éthyle (légèrement soluble), le chloroforme (légèrement soluble), la pyridine (légèrement soluble) et l’éther (légèrement soluble). Insoluble dans le benzène.
Remarques
Doit être conservé à température ambiante. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
501-30-4 | |
142.11 | |
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N | |
3840 | |
5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one |
C6H6O4 | |
MFCD00006580 | |
kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 | |
CHEBI:43572 | |
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 |
Spécification
Kojic acid | |
152°C to 155°C | |
C6H6O4 | |
120895 | |
kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52 | |
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N | |
5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one | |
3840 | |
142.11 |
501-30-4 | |
Odorless | |
MFCD00006580 | |
14,5317 | |
Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene. | |
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1 | |
142.11 | |
CHEBI:43572 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P280-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 207-922-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ0875000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only