Learn More
Acide kojique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Kojic acid may be used on cut fruits to prevent oxidative browning, in seafood to preserve pink and red colors and in cosmetics to lighten skin. It is used to treat skin diseases like melasma as it has antibacterial and antifungal properties. It is used as a chelation agent that inhibits melanin production and also as a tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone (librement soluble), l’éthanol (librement soluble), le méthanol, le DMSO, l’acétate d’éthyle (légèrement soluble), le chloroforme (légèrement soluble), la pyridine (légèrement soluble) et l’éther (légèrement soluble). Insoluble dans le benzène.
Remarques
Doit être conservé à température ambiante. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Soluble dans l’eau, l’acétone (librement soluble), l’éthanol (librement soluble), le méthanol, le DMSO, l’acétate d’éthyle (légèrement soluble), le chloroforme (légèrement soluble), la pyridine (légèrement soluble) et l’éther (légèrement soluble). Insoluble dans le benzène.
Remarques
Doit être conservé à température ambiante. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kojic acid |
Point de fusion | 152°C to 155°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 120895 |
Merck Index | 14,5317 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene. |
Poids de la formule | 142.11 |
Pourcentage de pureté | 99% |