Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear
Allows you to provide stylish, yet economical eye protection for yourself and your team. KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear features padded temples for enhanced comfort.
Marque: Kimberly-Clark™ 25656
48.71 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes aux normes : EN166:2001 1F pour la sûreté
- Conformes aux normes : EN166:2001 niveau F pour la résistance aux impacts
- Conformes aux normes : EN166:2001 classe 1 pour la clarté optique
- 99% de protection UVA / UVB
- Confortable à porter pendant de longues périodes
- Protection oculaire économique pour les travailleurs et les visiteurs
Spécification
EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. | |
UV-treated | |
Lunettes de protection | |
12/boîte | |
Plastic | |
PC | |
UV400 |
Mirror | |
Clear | |
Lunettes pour intérieur / extérieur :Réduisent la cécité des changements dans l’éclairage intérieur et extérieur | |
0,022 kg | |
Reusable | |
Plastic | |
Frameless |