Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear
Allows you to provide stylish, yet economical eye protection for yourself and your team. KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear features padded temples for enhanced comfort.
67.80€
Spécification
Certifications/Conformité | EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. |
---|---|
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Lunettes de protection |
Nb par paquet | 12/boîte |
Matériau | Plastic |
Description
- Complies with: EN166:2001 1F for safety
- Complies with: EN166:2001 level F for impact resistance
- Complies with: EN166:2001 class 1 for optical clarity
- 99% UVA/UVB protection
- Comfortable to wear for long periods
- Economical eye protection for workers and visitors
Spécification
EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. | |
Lunettes de protection | |
Plastic | |
Polycarbonate | |
UV400 |
Clear | |
12/boîte | |
Reusable | |
Plastic | |
Frameless |