Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons KLEENGUARD™ A20+
Assure une protection générale contre les poudres, les fibres larges, la poussière radioactive et les éclaboussures de produits chimiques. Les combinaisons Kleenguard™ A20+ Kimberly-Clark™ conviennent parfaitement à la maintenance générale, au nettoyage et aux travaux de construction.
146.00€ - 151.00€
Spécification
Type de produit Combinaisons
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
13474556
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark™
95150
S Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13460759
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark™
95200
3XL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Combinaisons respirantes sans silicone, avec élastique au niveau du capuchon, des chevilles et des poignets pour un confort, une sécurité et une résistance accrus
  • Approuvées comme équipement de conception complexe (catégorie 3) – Offrant une protection aux niveaux spécifiés pour les types 5 et 6 par le CEN
  • Protège contre les poudres, les fibres larges, la poussière radioactive et les éclaboussures de produits chimiques
  • Convient pour une utilisation comme protection contre les particules solides et la contamination radioactive particulaire - EN 1073-2
  • Sans silicone, faible peluchage et traité antistatique - Conforme à la norme EN 1149-5
  • Vêtements de protection à usage unique pour une sécurité et un confort accrus dans les zones à haut risque.  Réduit la contamination dans les zones critiques
  • Offre une liberté de mouvement totale avec un design corporel confortable
  • Idéales pour les travaux dans la fabrication et l’entretien en général
  • Les coutures à trois piqûres protègent contre les déchirures grâce à un système de clips à l’avant, facile à fixer
Spécification
Spécification
Combinaisons