Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons KLEENGUARD™ A20+
Click to view available options
Dimensions:
S
3XL
Description
- Combinaisons respirantes sans silicone, avec élastique au niveau du capuchon, des chevilles et des poignets pour un confort, une sécurité et une résistance accrus
- Approuvées comme équipement de conception complexe (catégorie 3) – Offrant une protection aux niveaux spécifiés pour les types 5 et 6 par le CEN
- Protège contre les poudres, les fibres larges, la poussière radioactive et les éclaboussures de produits chimiques
- Convient pour une utilisation comme protection contre les particules solides et la contamination radioactive particulaire - EN 1073-2
- Sans silicone, faible peluchage et traité antistatique - Conforme à la norme EN 1149-5
- Vêtements de protection à usage unique pour une sécurité et un confort accrus dans les zones à haut risque. Réduit la contamination dans les zones critiques
- Offre une liberté de mouvement totale avec un design corporel confortable
- Idéales pour les travaux dans la fabrication et l’entretien en général
- Les coutures à trois piqûres protègent contre les déchirures grâce à un système de clips à l’avant, facile à fixer
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaisons |
Dimensions | 3XL |