Learn More
Kinétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS | 525-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9N5O |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.216 |
Numéro MDL | MFCD00075757 |
Clé InChI | QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl |
CID PubChem | 3830 |
ChEBI | CHEBI:27407 |
Nom IUPAC | N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine |
SMILES | C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464724
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13720.03 |
1 g |
37.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474724
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13720.06 |
5 g |
142.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484724
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13720.14 |
25 g |
549.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Kinetin acts as plant growth accelerator, auxin, plant growth regulator, plant cell division promotor. It also acts as cell division factor found in various plant parts and in yeast. A plant growth regulator. Augments growth of microbial cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa kinétine agit comme accélérateur de croissance végétale, auxine, régulateur de croissance végétale, promoteur de division cellulaire végétale. Il agit également comme facteur de division cellulaire dans diverses parties de plantes et dans la levure. Un régulateur de croissance végétale. Augmente la croissance des cultures microbiennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau<1mg/mL) at 25°C, Acetic acid (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) at 25°C, ethanol (<1mg/mL) at 25°C, 0,1 N Sodium hydroxide (1% w/v), methanol (slightly), and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Remarques
Protège de la chaleur. À conserver à -20°C, à l’écart d’agents oxydants.
Identifiants chimiques
525-79-1 | |
215.216 | |
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N | |
3830 | |
N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine |
C10H9N5O | |
MFCD00075757 | |
kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl | |
CHEBI:27407 | |
C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 |
Spécification
Kinetin | |
∽270°C (decomposition) | |
C10H9N5O | |
21703 | |
kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl | |
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N | |
N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine | |
3830 | |
215.22 |
525-79-1 | |
99% | |
MFCD00075757 | |
14,5311 | |
Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely). | |
C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 | |
215.216 | |
CHEBI:27407 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-382-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AU6270000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only