Learn More
Kinétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474724
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Kinetin acts as plant growth accelerator, auxin, plant growth regulator, plant cell division promotor. It also acts as cell division factor found in various plant parts and in yeast. A plant growth regulator. Augments growth of microbial cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La kinétine agit comme accélérateur de croissance végétale, auxine, régulateur de croissance végétale, promoteur de division cellulaire végétale. Il agit également comme facteur de division cellulaire dans diverses parties de plantes et dans la levure. Un régulateur de croissance végétale. Augmente la croissance des cultures microbiennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau<1mg/mL) at 25°C, Acetic acid (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) at 25°C, ethanol (<1mg/mL) at 25°C, 0,1 N Sodium hydroxide (1% w/v), methanol (slightly), and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Remarques
Protège de la chaleur. À conserver à -20°C, à l’écart d’agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-79-1
Formule moléculaire C10H9N5O
Poids moléculaire (g/mol) 215.216
Numéro MDL MFCD00075757
Clé InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
CID PubChem 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nom IUPAC N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Kinetin
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Informations sur la solubilité Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Poids de la formule 215.22
Pourcentage de pureté 99%