Learn More
Tampon kinase V (5X), Thermo Scientific™
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
41.10€ - 50.33€
Spécification
Composants | 100 mM de MOPS, 50 mM de chlorure de magnésium et 50 mM de chlorure de manganèse, pH 7,4 |
---|---|
Contenu et stockage | Ambient temperatures |
Type de produit | Tampon kinase V (5X) |
Forme | Liquide |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formulation : 100 mm MOPS, 50 mm de chlorure de magnésium et 50 mm de chlorure de manganèse, pH 7,4
Spécification
100 mM de MOPS, 50 mM de chlorure de magnésium et 50 mM de chlorure de manganèse, pH 7,4 | |
Ambient temperatures | |
Tampon kinase V (5X) | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche