Learn More
Tampon kinase V (5X), Thermo Scientific™
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62045.AE
Code produit. 15484499
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation : 100 mm MOPS, 50 mm de chlorure de magnésium et 50 mm de chlorure de manganèse, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 mM de MOPS, 50 mM de chlorure de magnésium et 50 mM de chlorure de manganèse, pH 7,4
100 ml
Liquide
Température ambiante
Tampon kinase V (5X)
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche