Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, 10 ml
Utilisez ces tubes pour une centrifugation jusqu’à 2980 FCR. Les tubes à centrifuger en verre à fond conique KIMAX™ sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales. Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 51.
291.00€ - 631.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Capacité (métrique) | 10 mL |
Forme | Conique |
Forme du fond | Conique |
FCR max. | 2980 x g |
Code produit | Marque | Jetable | Matériau | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jetable | Matériau | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11828462
|
DWK Life Sciences
73785-10 |
Oui | Verre borosilicaté | 114 mm | Sans bouchon |
291.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11835801
|
DWK Life Sciences
45200-10 |
Non | Verre Kimax à usage intensif | 116 mm | Bouchon à vis |
631.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11805771
|
DWK Life Sciences
45201-10 |
Non | Verre borosilicaté | 117 mm | Sans bouchon | ||||
11888462
|
DWK Life Sciences
45165-10 |
Non | Verre borosilicaté | 108 mm | Sans bouchon |
361.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez ces tubes pour une centrifugation jusqu’à 2 980 FCR.Les tubes à centrifuger en verre à fond conique KIMAX™ sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales.Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et avec un coefficient de dilatation de 51.
- Avec fond de forme conique
- Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
Spécification
USP, ASTM E 438 | |
Conique | |
2980 x g |
10 mL | |
Conique |