Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, 10 ml
Utilisez ces tubes pour une centrifugation jusqu’à 2980 FCR. Les tubes à centrifuger en verre à fond conique KIMAX™ sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales. Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 51.
Marque:  DWK Life Sciences 45201-10
Code produit. 11805771
Description
Description
Utilisez ces tubes pour une centrifugation jusqu’à 2980 FCR. Les tubes à centrifuger en verre à fond conique KIMAX™ sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales. Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 51.
  • Avec fond de forme conique
  • Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour contenir
Verre
Non
13
Conique
Conique
Pastille de marquage
0,1 ml
USP, ASTM E 438
10 mL
Verre borosilicaté
0 à 0,2 ml dans ±0,05 ml, >0,2 à 1 ml dans ±0,15 ml, >1 à 3 ml dans ±0,1 ml, >3 ml dans ±0,2 ml
117 mm
Sans bouchon
17 mm
2980 x g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, 10 ml > Capacité : 10 mm, dia. ext. x L : 17 x 117 mm ; sans bouchon