Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en PS jetables Kimble™ en boîte
Pour les tests de masse et les travaux sérologiques
109.00€ - 177.00€
Spécification
Bouchon d’aspirateur | Oui |
---|---|
Matériau | Plastique |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Quantité | 500/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16448955
|
DWK Life Sciences
56700-11100 |
1 ml |
109.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16458955
|
DWK Life Sciences
56700-21100 |
2 ml |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16438955
|
DWK Life Sciences
56700-10110 |
10 ml |
177.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16468955
|
DWK Life Sciences
56700-5110 |
5 ml |
159.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné pour basculer
- Présente deux anneaux vers l’extrémité haute
- Stérilisé par irradiation
- Imprimé avec de l’encre noire organique résistante aux produits chimiques
Spécification
Oui | |
Stérile | |
500/boîte | |
Pipette sérologique |
Plastique | |
Oui | |
Boîte | |
Oui |