Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en PS jetables Kimble™ en boîte
Pour les tests de masse et les travaux sérologiques
Marque: DWK Life Sciences 56700-10110
168.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné pour basculer
- Présente deux anneaux vers l’extrémité haute
- Stérilisé par irradiation
- Imprimé avec de l’encre noire organique résistante aux produits chimiques
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Oui | |
3 ml | |
± 0,2 ml | |
0,33 oz. | |
Pipette sérologique |
Plastique | |
Pour les tests de masse et les travaux sérologiques | |
0,1 mL | |
500/boîte | |
Boîte | |
10 ml | |