Learn More
DWK Life Sciences Fioles jaugées de classe A Kontes™ à col large
Specially designed wide mouth mixing bulb for easy access of content in the flask.
90.93€ - 131.58€
Spécification
Matériau Borosilicate Glass
Type de goulot Bulb
Mouth Style Large
Consulter d'autres spécifications
Includes: Pennyhead stopper
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (impériale) Tolérance Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (impériale) Tolérance Prix Quantité et disponibilité  
15256458
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
623010-0150
150 mL 200mm ±0.08 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15533426
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
623010-0300
300 mL 250mm ± 0,12 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Specially designed wide mouth mixing bulb for easy access of content in the flask
  • Compatible for applications such as dissolving tablets and other solids
  • Mixing bulb in neck accommodates approximately one tenth of the flask's total volume
  • Capacity range: 5 to 2000mL
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass
Bulb
Large