Learn More
DWK Life Sciences Fioles jaugées de classe A Kontes™ à col large
Specially designed wide mouth mixing bulb for easy access of content in the flask.
Marque:  DWK Life Sciences 623010-0300
Code produit. 15533426
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Pennyhead stopper
Description
Description
Specially designed wide mouth mixing bulb for easy access of content in the flask
  • Compatible for applications such as dissolving tablets and other solids
  • Mixing bulb in neck accommodates approximately one tenth of the flask's total volume
  • Capacity range: 5 to 2000mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10.1 oz.
Borosilicate Glass
25 cm
Bulb
± 0,12 ml
16
300 mL
9.84 in.
250mm
Case of 1
Large