Learn More
DWK Life Sciences Systèmes de bouchons à 3 trous économiques HPLC Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware
Avec revêtement en plastique qui bloque presque tous les UV jusqu’à 385 nm, ce qui empêche la photodégradation des phases mobiles photosensibles
396.00€ - 759.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Nbre par carton | 1/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11823173
|
DWK Life Sciences
953930-1002 |
1 l |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11833173
|
DWK Life Sciences
953930-5002 |
5 l |
759.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté de type I, classe A avec revêtement de sécurité en plastique
- Corps du bouchon en PTFE
- Fournis avec un joint torique en TFE / propylène et une bague à vis en PP
- Les filetages de connexion sur le dessus du bouchon utilisent des raccords sans bride 1/4-28 standard
- Deux ports sont dotés de trous traversants de 1/8 po ; un troisième port comporte un trou traversant de 1/16 po
Spécification
PTFE | |
1/boîte | |
Flacon |