Learn More
DWK Life Sciences Systèmes de bouchons à 3 trous économiques HPLC Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
5 l
Description
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté de type I, classe A avec revêtement de sécurité en plastique
- Corps du bouchon en PTFE
- Fournis avec un joint torique en TFE / propylène et une bague à vis en PP
- Les filetages de connexion sur le dessus du bouchon utilisent des raccords sans bride 1/4-28 standard
- Deux ports sont dotés de trous traversants de 1/8 po ; un troisième port comporte un trou traversant de 1/16 po
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 l |
Description | Système de bouchon à trois trous économique avec réservoir de 5 litre |
Comprend | Joint torique en TFE /propylène et bague à vis en PP, réservoir de 5 litres |
Matériau | PTFE |
Nbre par carton | 1/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |