Learn More
DWK Life Sciences Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™ : Bouchons en silicone ; Autoclavables à la vapeur
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
23.00€ - 32.35€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15269833
|
DWK Life Sciences
953715-0501 |
N° 5 |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15249833
|
DWK Life Sciences
953763-0801 |
N° 8 |
32.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Product Type: Stopper
- Material: Silicone Rubber
- Color: White/Yellow
- Height: 25 mm
- Autoclavable: Yes
- Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies