Learn More
DWK Life Sciences Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™ : Bouchons en silicone ; Autoclavables à la vapeur
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
Marque: DWK Life Sciences 953763-0801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Bouchon
- Matériau : Caoutchouc de silicone
- Couleur : Blanc/Jaune
- Hauteur : 25 mm
- Autoclavable : Oui
- À utiliser avec : Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™
Spécification
Autoclavable | |
Non | |
Caoutchouc de silicone | |
N° 8 | |
25 mm | |
33 mm | |
41 mm |
Jaune / blanc | |
Ensembles de filtration Kimble Kontes | |
Non stérile | |
Bouchon | |
9 à 16 in. | |
14 mm |