Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem en verre pour tissus Kimble™ Kontes™
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
132.00€ - 149.00€
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 pouces
Dégagement (métrique) de 0,00015 à 0,0002mm
Matériau Verre rodé
À utiliser avec (application) Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
À utiliser avec (équipement) Broyeurs en verre Potter-Elvehjem pour tissus
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
17268920
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885500-0019
0,03 oz, 1 ml
149.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16405890
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
885500-0022
0,27 oz., 8 ml
132.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
Description
  • Structure tout en verre
  • Espace de broyage entre le pilon et le tube de 0,004 à 0,006 po.
  • Des composants de rechange sont disponibles et ils sont complètement interchangeables
Spécification
Spécification
0,004 à 0,006 pouces
Verre rodé
Broyeurs en verre Potter-Elvehjem pour tissus
de 0,00015 à 0,0002mm
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000