Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Volumetric Class A Flasks with PTFE Stoppers
Stoppers are color coded for easy identification
148.92€
Spécification
Matériau du bouchon | PTFE |
---|---|
Couleur | Clear |
Matériau | Borosilicate Glass |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur de bouchon | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur de bouchon | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15794768
|
DWK Life Sciences
92812F-1000 |
1000 mL | 22 | Yellow | ± 0,3 ml | N/A | |||
Description
Stoppers are color coded for easy identification
- Le col large facilite l’accès de la pipette
- Les parois épaisses et uniformes assurent une solidité, durabilité et sécurité supérieures
- Marquages larges, permanents et faciles à lire
- Fonds intérieurs plats pour l’agitation avec des barreaux d’agitation standard
- Gradués pour des tolérances volumétriques de classe A
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Des tailles allant de 5 à 250 ml sont étalonnées pour répondre aux normes ASTM™ E288
Spécification
PTFE | |
Borosilicate Glass | |
Large |
Clear | |
Oui | |
Plat |