Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus non fixés
160.00€ - 300.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Classification | A |
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11852993
|
DWK Life Sciences
60812B-1 |
4 ml | 15 mm | 45 mm | 13/425 |
204.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11872993
|
DWK Life Sciences
60812B1232 |
2 ml | 12 mm | 32 mm | 8/425 |
180.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11892993
|
DWK Life Sciences
60812B3 |
12 ml | 19 mm | 65 mm | 15/425 |
271.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11882993
|
DWK Life Sciences
60812B-2 |
8 ml | 17 mm | 60 mm | 15/425 |
241.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11803003
|
DWK Life Sciences
90Q60812B-4 |
16 ml | 21 mm | 70 mm | 18/400 |
300.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11813003
|
DWK Life Sciences
60812B-6 |
24 ml | 23 mm | 85 mm | 20/400 |
160.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Les bouchons comprennent des revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE
Spécification
Noir | |
PTFE / caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique | |
ASTM type I |
A | |
Transparent | |
À vis | |
Bouchon à vis |