Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus non fixés
Marque: DWK Life Sciences 60812B-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Les bouchons comprennent des revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE
Spécification
Noir | |
PTFE / caoutchouc | |
17 mm | |
8 ml | |
2.16 dr | |
Bouchon à vis | |
ASTM type I |
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
60 mm | |
15/425 |