Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons fixés
Bouchons en polypropylène blancs avec opercule fixés
207.00€ - 257.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11852953
|
DWK Life Sciences
60811S-5 |
20 ml | 57 mm |
207.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842953
|
DWK Life Sciences
60811S-10 |
40 ml | 95 mm |
257.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons fournis avec des revêtements en silicone revêtus de PTFE
- Les flacons sont conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Polypropylène |
PTFE / silicone | |
28 mm | |
À vis | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons fixés