Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons fixés
Bouchons en polypropylène blancs avec opercule fixés
Marque: DWK Life Sciences 60811S-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons fournis avec des revêtements en silicone revêtus de PTFE
- Les flacons sont conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
En PP | |
95 mm |
PTFE / silicone | |
28 mm | |
40 ml | |
10.82 dr | |
Bouchon à vis (avec opercule) |