Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
197.00€ - 484.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11852973
|
DWK Life Sciences
60911B-1 |
15 mm | 4 ml | 45 mm | 1 dr |
246.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11833003
|
DWK Life Sciences
60911B-1528 |
15 mm | 2 ml | 28 mm | 0.5 dr |
295.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11833023
|
DWK Life Sciences
60911B12 |
12 mm | 1.8 ml | 35 mm | 0.5 dr |
484.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11843003
|
DWK Life Sciences
60911B1738 |
17 mm | 4 ml | 38 mm | 1 dr |
314.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11853003
|
DWK Life Sciences
60911B1940 |
19 mm | 5.5 ml | 40 mm | 1.49 dr |
339.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11872953
|
DWK Life Sciences
60911B-5 |
28 mm | 20 ml | 57 mm | 5.4 dr |
197.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11862953
|
DWK Life Sciences
60911B-10 |
28 mm | 40 ml | 95 mm | 10.82 dr |
246.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
- Bouchons avec revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE ou revêtements en caoutchouc blancs
- Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique | |
USP type I |
Ambré | |
À vis | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |