Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Marque: DWK Life Sciences 60911B-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
- Bouchons avec revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE ou revêtements en caoutchouc blancs
- Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
15 mm | |
4 ml | |
1 dr | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
45 mm |