Learn More
DWK Life Sciences Flacons à vis AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
127.00€ - 229.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11843023
|
DWK Life Sciences
60911D12 |
Bouchon à vis | 0.37 dr |
229.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872973
|
DWK Life Sciences
60911D1 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 1 dr |
127.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882973
|
DWK Life Sciences
60911D2 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 2.16 dr |
145.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
- Bouchons avec joints en caoutchouc blancs
- Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique |
Ambré | |
À vis | |
USP type I |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à vis AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés