Learn More
DWK Life Sciences Flacons à vis AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Marque:  DWK Life Sciences 60911D2
Code produit. 11882973
  • 141.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
  • Bouchons avec joints en caoutchouc blancs
  • Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc
17 mm
8 ml
2.16 dr
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
USP type I
Ambré
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
60 mm