Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Amber Plain Disposable Borosilicate Glass Tubes
Produced from amber borosilicate glass to give superior protection for light sensitive applications.
186.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre |
Jetable | Oui |
À utiliser avec | Applications sensibles à la lumière |
Type d’étiquette | Aucun |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15826331
|
DWK Life Sciences
73500-16100A |
16 mm | 100 mm |
186.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Amber 51 expansion borosilicate glass offers excellent chemical resistance against sodium leaching, a factor common in soda lime glass products
- Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
- Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
- No marking spot
- Designed from ASTM Specification E890
- Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Spécification
Ambré | |
Oui | |
Aucun |
Verre | |
Applications sensibles à la lumière | |
1 000/boîte ; plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté |