Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Amber Plain Disposable Borosilicate Glass Tubes
Produced from amber borosilicate glass to give superior protection for light sensitive applications.
Marque: DWK Life Sciences 73500-16100A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 ambré offre une excellente résistance chimique contre l’infiltration de sodium, souvent observée dans les produits en verre sodocalcique
- Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
- Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
- Pas de pastille de marquage
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 ambré conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Ambré | |
100 mm | |
Oui | |
Aucun | |
16 mm |
15 mL | |
Verre | |
Applications sensibles à la lumière | |
1 000/boîte ; plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté | |
Tube |