Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs
La liaison entre le bouchon et le revêtement préserve les propriétés adhésives, même après un autoclavage répété
438.00€ - 590.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Code produit | Marque | Finition de col | Certifications/Conformité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Certifications/Conformité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17721078
|
DWK Life Sciences
45066B-38 |
38/430 | ASTM E982, classe A | 150/boîte |
590.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12802033
|
DWK Life Sciences
45066C-15 |
15-415 | ASTM E982, Classe B | 300/boîte |
438.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12654797
|
DWK Life Sciences
45066C-24 |
24-410 | ASTM E982, Classe B | 150/boîte |
469.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La liaison entre le bouchon et le revêtement préserve les propriétés adhésives, même après un autoclavage répété
Avec joint en caoutchouc à face en PTFE
- Identification dans la norme ASTM™ E 982-94, classe B
- Possède un moins grand nombre de filetages que les bouchons GPI pour faciliter l’application et le retrait
- Non recommandé pour une utilisation avec les finitions GPI standard généralement trouvées sur les flacons moulés par soufflage
- Identification dans la norme ASTM E 982-94, classe B
Spécification
Noir | |
Phénolique | |
Autoclavable | |
Flacon |