Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs
Click to view available options
Finition de col:
15-415
24-410
38/430
Certifications/Conformité:
ASTM E982, Classe B
ASTM E982, classe A
Nbre par carton:
150/boîte
300/boîte
Description
La liaison entre le bouchon et le revêtement préserve les propriétés adhésives, même après un autoclavage répété
Avec joint en caoutchouc à face en PTFE
- Identification dans la norme ASTM™ spécifications E 982-94, classe B
- Possède un moins grand nombre de filetages que les bouchons GPI pour faciliter l’application et le retrait
- Non recommandé pour une utilisation avec les finitions GPI standard généralement trouvées sur les flacons moulés par soufflage
- Identification dans la norme ASTM, spécifications E 982-94, classe A
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 19 mm |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 150/boîte |
Finition de col | 24-410 |
Certifications/Conformité | ASTM E982, Classe B |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Hauteur (métrique) | 19 mm |
Type de produit | Bouchon à vis |