Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux coupures KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™
Protégez votre équipe grâce aux gants résistants aux coupures KleenGuard G60 Purple Nitrile. Ces gants de protection haut de gamme offrent une résistance aux coupures ANSI de niveau 3 / EN388 de niveau 3 et CPPT = 1 150 grammes, de sorte que vous et vos employés puissiez les utiliser en toute confiance.
211.00€
Spécification
Coating Material | Points en nitrile |
---|---|
Couleur | Blanc, Violet |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Yes |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11873480
|
Kimberly-Clark Professional™
97430 |
7 | |||||||
11883480
|
Kimberly-Clark Professional™
97431 |
8 | |||||||
11893480
|
Kimberly-Clark Professional™
97432 |
9 | |||||||
11803490
|
Kimberly-Clark Professional™
97433 |
10 | |||||||
11710674
|
Kimberly-Clark Professional™
97434 |
11 | |||||||
Description
Les gants offrent un haut niveau de résistance aux coupures tout en améliorant la dextérité, la préhension et le confort.
- Structure en tissu Dyneema™
- Pointes à revêtement en nitrile violet
- Paume en pointillés flexible
- Ambidextres
Compliance
Protection EN388 de niveau 3 contre les coupures.
Spécification
Points en nitrile | |
ANSI A3 | |
Yes | |
Gants résistants aux coupures | |
Manipulation du verre / métal, fabrication du papier et assemblage d’automobiles / d’avions | |
KleenGuard™ G60 |
Blanc, Violet | |
Ambidextres | |
Dyneema™ | |
EN 388 | |
Maille |