Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux coupures KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Haut niveau de résistance aux coupures tout en améliorant la dextérité, la préhension et le confort
- Structure en tissu Dyneema™
- Enduits de nitrile violet au niveau du bout des doigts
- Paume en pointillés flexible
- Ambidextres
Compliance
Protection EN388 de niveau 3 contre les coupures.
Spécification
Spécification
Coating Material | Points en nitrile |
Couleur | Blanc, Violet |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Yes |
Matériau | Dyneema™ |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388 |
À utiliser avec (application) | Manipulation du verre / métal, fabrication du papier et assemblage d’automobiles / d’avions |