missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIAA1191 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | KIAA1191 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890205
|
Proteintech
20637-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880205
|
Proteintech
20637-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
KIAA1191 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q96A73 | |
57179, 97820 | |
KIAA1191 Fusion Protein Ag14694 | |
Primary | |
-20°C | |
KIAA1191 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1191, p60MONOX, UPF0498 protein KIAA1191 | |
4833439L19Rik, KIAA1191 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |