Learn More
Kérosène vierge, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep KER-BLK-G
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Kérosène vierge
- Volume 1 gallon
- Étalon d'huile organométallique
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Kerosene Blank | |
1 gal. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Kerosene |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire