Learn More
Kérosène vierge, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
57.60€ - 241.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kerosene Blank |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11450269
|
SPEX Certiprep
KER-BLK |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
57.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11460269
|
SPEX Certiprep
KER-BLK-G |
1 gal. | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Kérosène vierge
- Étalon d'huile organométallique
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Kerosene Blank | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Kerosene |
Safety and Handling
Provoque des brûlures et des lésions oculaires graves
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Kerosine (petroleum)
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire